Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

n-Heptatriacontane

Fournisseur: EHRENSTORFER

C14128000
EHERC14128000EA 259 EUR InStock
EHERC14128000
n-Heptatriacontane
n-Heptatriacontane


Formule: H₃C(CH₂)₃₅CH₃
Point d'ébullition: 504 °C (1013 hPa)
Point de fusion: 77…79 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00042945
Numéro CAS: 7194-84-5
EINECS: 230-559-8
Commander maintenant

 

COMMANDE

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité