Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Heptylamine

Fournisseur: EHRENSTORFER
Synonyms: 1-Heptylamine, 1-Aminoheptane

C14135000
EHERC14135000EA 51.8 EUR InStock
EHERC14135000
Heptylamine
Heptylamine


Formule: H₃C(CH₂)₅CH₂NH₂
MW: 115,22 g/mol
Point d'ébullition: 157 °C (1013 hPa)
Point de fusion: –18 °C
Densité: 0,7754 g/cm³ (20 °C)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00008244
Numéro CAS: 111-68-2
EINECS: 203-895-8
ONU: 2734
ADR: 8,II
Commander maintenant

 

COMMANDE

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité