Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

4-Heptylphénol

Fournisseur: EHRENSTORFER GMBH

C14136500
EHERC14136500EA 118 EUR InStock
EHERC14136500
4-Heptylphénol
4-Heptylphénol


Formule: C₁₃H₂₀O
Point d'ébullition: 298 °C (1013 hPa)
Point de fusion: 26…28 °C
Densité: 0.939 g/cm³ (20 °C)
Numéro MDL: MFCD00041751
Numéro CAS: 1987-50-4
EINECS: 217-862-0
ONU: 2430
ADR: 8,III
Commander maintenant

 

COMMANDE

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité