Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

1,2,5,6,9,10-Hexabromocyclododécane

Fournisseur: EHRENSTORFER GMBH

C14152000
EHERC14152000EA 74.4 EUR InStock
EHERC14152000
1,2,5,6,9,10-Hexabromocyclododécane
1,2,5,6,9,10-Hexabromocyclododécane


Formule: C₁₂H₁₈Br₆
Point d'ébullition: 462 °C (1013 hPa)
Point de fusion: 198…199 °C
Numéro CAS: 3194-55-6
EINECS: 221-695-9
Commander maintenant

 

COMMANDE

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité