Perchloroéthane
Fournisseur: EHRENSTORFER GMBH
C14172000
EHERC14172000EA 87.5 EUR InStock
EHERC14172000
Perchloroéthane
Perchloroéthane
Formule: C₂Cl₆
Point d'ébullition: 189 °C (1013 hPa)
Densité: 2.091 g/cm³ (20 °C)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00000799
Numéro CAS: 67-72-1
EINECS: 200-666-4
Merck Index: 13,04698
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité