Hexachlorophene
Fournisseur: EHRENSTORFER
C14180000
EHERC14180000EA 103 EUR InStock
EHERC14180000
Hexachlorophene
Hexachlorophene
Formule: C₁₃H₆Cl₆O₂
Numéro MDL: MFCD00002171
Numéro CAS: 70-30-4
EINECS: 200-733-8
ONU: 2875
ADR: 6.1,III
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité