Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Acide hexacosanoïque

Fournisseur: EHRENSTORFER GMBH

C14191300
EHERC14191300EA 138 EUR InStock
EHERC14191300
Acide hexacosanoïque
Acide hexacosanoïque


Formule: C₂₆H₅₂O₂
Point d'ébullition: 419 °C (1013 hPa)
Point de fusion: 76…77 °C
Densité: 0,8198 g/cm³ (100 °C)
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD00002811
Numéro CAS: 506-46-7
EINECS: 208-040-2
Commander maintenant

 

COMMANDE

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité