Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

n-Hexadécane

Fournisseur: EHRENSTORFER
Danger

C14191500
EHERC14191500EA 107 EUR InStock
EHERC14191500
n-Hexadécane
n-Hexadécane


Formule: H₃C(CH₂)₁₄CH₃
Point d'ébullition: 287 °C (1013 hPa)
Point de fusion: 18 °C
Densité: 0.77331 g/cm³ (20 °C)
Point d'éclair: 135 °C (closed cup)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00008998
Numéro CAS: 544-76-3
EINECS: 208-878-9
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=90d3084bdd908b305ecf9b3c30e03cd98a407d94&vid=e5a15f4f6c36024a34521e08083957252ff78457&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant

 

COMMANDE

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité