Acide hexanoïque
Fournisseur: EHRENSTORFER GMBH
Danger
C14196000
EHERC14196000EA 59.6 EUR InStock
EHERC14196000
Acide hexanoïque
Acide hexanoïque
Formule: C₆H₁₂O₂
Point d'ébullition: 202 °C (1013 hPa)
Point de fusion: –4.8 °C
Densité: 0.9276 g/cm³ (20 °C)
Point d'éclair: 102 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00004421
Numéro CAS: 142-62-1
EINECS: 205-550-7
ONU: 2829
ADR: 8,III
Merck Index: 13,01765
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité