Hexanoate d'éthyle
Fournisseur: EHRENSTORFER GMBH
C14196200
EHERC14196200EA 74.4 EUR InStock
EHERC14196200
Hexanoate d'éthyle
Hexanoate d'éthyle
Formule: C₈H₁₆O₂
Point d'ébullition: 168 °C (1013 hPa)
Point de fusion: –67 °C
Densité: 0.87 g/cm³ (20 °C)
Point d'éclair: 52 °C
Numéro MDL: MFCD00009511
Numéro CAS: 123-66-0
EINECS: 204-640-3
ONU: 3272
ADR: 3,III
Merck Index: 13,03812
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité