Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Hexan-1-ol

Fournisseur: EHRENSTORFER GMBH
Attention

C14196700
EHERC14196700EA 67 EUR InStock
EHERC14196700
Hexan-1-ol
1-Hexanol


Formule: H₃C(CH₂)₄CH₂OH
Point d'ébullition: 156 °C (1013 hPa)
Point de fusion: –45 °C
Densité: 0.8322 g/cm³ (20 °C)
Point d'éclair: 60 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00002982
Numéro CAS: 111-27-3
EINECS: 203-852-3
ONU: 2282
ADR: 3,III
Merck Index: 13,04715
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=5a0793e56caf8b4e459c31d9f36b2eec3d50a4e4&vid=5117270d1d57dd4b9cca9ee3d787375106cc1216&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant

 

COMMANDE

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité