(±)-2-Hexanol
Fournisseur: EHRENSTORFER
Synonyms: (±)-Methyl butyl carbinol, (±)-Butyl methyl carbinol, (±)-2-Hydroxy hexane
C14196800
EHERC14196800EA 53.1 EUR InStock
EHERC14196800
(±)-2-Hexanol
(±)-2-Hexanol
Formule: C₆H₁₄O
MW: 102,18 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00004585
Numéro CAS: 626-93-7
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=9db7ec887376d519b077785cdead15c1aed20d58&vid=5c0c76fb523ec80ddb5134157d5d19ce7a63dcc3&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité