(±)-3-Hexanol
Fournisseur: EHRENSTORFER GMBH
C14196900
EHERC14196900EA 55.8 EUR InStock
EHERC14196900
(±)-3-Hexanol
(±)-3-Hexanol
Formule: C₆H₁₄O
Point d'ébullition: 135 °C (1013 hPa)
Point de fusion: –70 °C
Densité: 0.819 g/cm³ (20 °C)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00004582
Numéro CAS: 623-37-0
EINECS: 210-790-0
ONU: 2282
ADR: 3,III
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=39530c9bef58d2cdcee4bbc14b525d77fdf89c21&vid=f007f095722cbdace163e1263edb2bf7a2739678&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité