Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

n-Hexatriacontane

Fournisseur: EHRENSTORFER GMBH

C14199000
EHERC14199000EA 107 EUR InStock
EHERC14199000
n-Hexatriacontane
n-Hexatriacontane


Formule: H₃C(CH₂)₃₄CH₃
Point d'ébullition: 497 °C (1013 hPa)
Point de fusion: 75.5 °C
Densité: 0.7803 g/cm³ (80 °C)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00009413
Numéro CAS: 630-06-8
EINECS: 211-127-8
Commander maintenant

 

COMMANDE

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité