Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

1-Hexène

Fournisseur: EHRENSTORFER GMBH
Danger

C14202100
EHERC14202100EA 68.9 EUR InStock
EHERC14202100
1-Hexène
1-Hexène


Formule: C₆H₁₂
Point d'ébullition: 63 °C (1013 hPa)
Point de fusion: –140 °C
Densité: 0.675 g/cm³ (20 °C)
Point d'éclair: –26 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00009505
Numéro CAS: 592-41-6
EINECS: 209-753-1
ONU: 2370
ADR: 3,II
Commander maintenant

 

COMMANDE

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité