Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

2-benzylphénol

Fournisseur: EHRENSTORFER
Attention
Synonyms: 2-Hydroxydiphenylmethane, alpha-Phenyl-o-cresol

C14231500
EHERC14231500EA 76.3 EUR InStock
EHERC14231500
2-benzylphénol
2-benzylphénol


Formule: C₁₃H₁₂O
MW: 184,24 g/mol
Point d'ébullition: 309 °C (1013 hPa)
Point de fusion: 22…23 °C
Densité: 1.1102 g/cm³ (20 °C)
Numéro MDL: MFCD00002242
Numéro CAS: 28994-41-4
EINECS: 249-361-8
Merck Index: 13,01144
Commander maintenant

 

COMMANDE

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité