Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

2-Amino-4-nitrophénol

Fournisseur: EHRENSTORFER GMBH
Attention

C14234200
EHERC14234200EA 51.8 EUR InStock
EHERC14234200
2-Amino-4-nitrophénol
2-Amino-4-nitrophenol


Formule: C₆H₆N₂O₃
Point de fusion: 176…177 °C
Densité: 1.66 g/cm³ (20 °C)
Numéro MDL: MFCD00007695
Numéro CAS: 99-57-0
EINECS: 202-767-9
Commander maintenant

 

COMMANDE

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité