17α-Hydroxyprogesterone
Fournisseur: EHRENSTORFER
Synonyms: 17α-Hydroxy-4-pregnene-3,20-dione
C14241000
EHERC14241000EA 83.7 EUR InStock
EHERC14241000
17α-Hydroxyprogesterone
17α-Hydroxyprogesterone
Formule: C₂₁H₃₀O₃
MW: 330,46 g/mol
Numéro MDL: MFCD00003659
Numéro CAS: 68-96-2
EINECS: 200-699-4
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité