Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Acide indole-3-ylacétique

Fournisseur: EHRENSTORFER

C14290000
EHERC14290000EA 127 EUR InStock
EHERC14290000
Acide indole-3-ylacétique
Acide indole-3-ylacétique


Formule: C₁₀H₉NO₂
Point d'ébullition: 120…125 °C (0.05 mmHg)
Point de fusion: 167…170 °C
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD00005636
Numéro CAS: 87-51-4
EINECS: 201-748-2
Merck Index: 13,04986
Commander maintenant

 

COMMANDE

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité