Indole-3-ylacétonitrile
Fournisseur: EHRENSTORFER GMBH
C14300000
EHERC14300000EA 101 EUR InStock
EHERC14300000
Indole-3-ylacétonitrile
Indole-3-ylacétonitrile
Formule: C₁₀H₈N₂
Numéro MDL: MFCD00005628
Numéro CAS: 771-51-7
EINECS: 212-232-1
ONU: 3439
ADR: 6.1,III
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité