Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

4-Hydroxy-3,5-diiodobenzonitrile

Fournisseur: EHRENSTORFER GMBH

C14350000
EHERC14350000EA 108 EUR InStock
EHERC14350000
4-Hydroxy-3,5-diiodobenzonitrile
4-Hydroxy-3,5-diiodobenzonitrile


Formule: C₇H₃I₂NO
Point d'ébullition: 378 °C (1013 hPa)
Point de fusion: 212 °C
Numéro MDL: MFCD00016422
Numéro CAS: 1689-83-4
EINECS: 216-881-1
ONU: 3439
ADR: 6.1,III
Commander maintenant

 

COMMANDE

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité