Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Phtalide

Fournisseur: EHRENSTORFER GMBH
Attention

C14382000
EHERC14382000EA 181 EUR InStock
EHERC14382000
Phtalide
Phtalide


Formule: C₈H₆O₂
Point d'ébullition: 290 °C (1013 hPa)
Point de fusion: 73 °C
Densité: 1,1 g/cm³ (30 °C)
Numéro MDL: MFCD00005906
Numéro CAS: 87-41-2
EINECS: 201-744-0
Commander maintenant

 

COMMANDE

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité