Isobutylbenzène
Fournisseur: EHRENSTORFER
C14394600
EHERC14394600EA 67 EUR InStock
EHERC14394600
Isobutylbenzène
Isobutylbenzène
Formule: (C₆H₅)CH₂CH(CH₃)CH₃
Point d'ébullition: 173 °C (1013 hPa)
Point de fusion: –51 °C
Densité: 0.8538 g/cm³ (20 °C)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00008936
Numéro CAS: 538-93-2
EINECS: 208-706-2
ONU: 2709
ADR: 3,III
Merck Index: 13,05151
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité