Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

2-Isobutyl-3-méthoxypyrazine

Fournisseur: EHRENSTORFER GMBH

C14394700
EHERC14394700EA 166 EUR InStock
EHERC14394700
2-Isobutyl-3-méthoxypyrazine
2-Isobutyl-3-méthoxypyrazine


Formule: C₉H₁₄N₂O
Point d'ébullition: 237 °C (1013 hPa)
Point de fusion: 107 °C
Densité: 0.99 g/cm³ (20 °C)
Numéro MDL: MFCD00006128
Numéro CAS: 24683-00-9
EINECS: 246-402-1
Commander maintenant

 

COMMANDE

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité