2-Isopropoxyphénol
Fournisseur: EHRENSTORFER GMBH
C14461000
EHERC14461000EA 112 EUR InStock
EHERC14461000
2-Isopropoxyphénol
2-Isopropoxyphénol
Formule: C₉H₁₂O₂
Point d'ébullition: 63…66 °C (0.15 mmHg)
Point de fusion: 206…207 °C
Densité: 1.03 g/cm³ (20 °C)
Numéro MDL: MFCD00002184
Numéro CAS: 4812-20-8
EINECS: 225-379-1
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité