4-Isopropyl-m-crésol
Fournisseur: EHRENSTORFER GMBH
C14463650
EHERC14463650EA 153 EUR InStock
EHERC14463650
4-Isopropyl-m-crésol
4-Isopropyl-m-crésol
Formule: C₁₀H₁₄O
Numéro MDL: MFCD00010704
Numéro CAS: 3228-02-2
EINECS: 221-761-7
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité