2-Isopropylphénol
Fournisseur: EHRENSTORFER
Danger
C14463900
EHERC14463900EA 55.3 EUR InStock
EHERC14463900
2-Isopropylphénol
2-Isopropylphénol
Formule: C₉H₁₂O
MW: 136,19 g/mol
Point d'ébullition: 213 °C (1013 hPa)
Point de fusion: 14…16 °C
Densité: 0.995 g/cm³ (20 °C)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00002224
Numéro CAS: 88-69-7
EINECS: 201-852-8
ONU: 3145
ADR: 8,II
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité