5,7-Dihydroxy-2-(4-hydroxyphenyl)-6-((2S,3R,4R,5S,6R)-3,4,5-trihydroxy-6-(hydroxymethyl)tetrahydro-2H-pyran-2-yl)-4H-chromen-4-one, jaune, Solide
Fournisseur: EHRENSTORFER GMBH
C14479800-10MG
EHERC14479800-10MGEA 423 EUR InStock
EHERC14479800-10MG
5,7-Dihydroxy-2-(4-hydroxyphenyl)-6-((2S,3R,4R,5S,6R)-3,4,5-trihydroxy-6-(hydroxymethyl)tetrahydro-2H-pyran-2-yl)-4H-chromen-4-one, jaune, Solide
5,7-Dihydroxy-2-(4-hydroxyphenyl)-6-((2S,3R,4R,5S,6R)-3,4,5-trihydroxy-6-(hydroxymethyl)tetrahydro-2H-pyran-2-yl)-4H-chromen-4-one
Formule: C₂₁H₂₀O₁₀
Point de fusion: 235...239 °C
Numéro MDL: MFCD00076044
Numéro CAS: 38953-85-4
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité