Kanamycine sulfate
Fournisseur: EHRENSTORFER
Danger
Synonyms: Kanamycin A, Kanamycin Monosulphate, (2R,3S,4S,5R,6R)-2-(Aminomethyl)-6-(((1R,2R,3S,4R,6S)-4,6-diamino-3-(((2S,3R,4S,5S,6R)-4-amino-3,5-dihydroxy-6-(hydroxymethyl)tetrahydro-2H-pyran-2-yl)oxy)-2-hydroxycyclohexyl)oxy)tetrahydro-2H-pyran-3,4,5-triol sulphate
C14505520
EHERC14505520EA 96.8 EUR InStock
EHERC14505520
Kanamycine sulfate
Kanamycine sulfate
Formule: C₁₈H₃₈N₄O₁₅S
MW: 582,6 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00070253
Numéro CAS: 25389-94-0
EINECS: 246-933-9
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité