Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Acide lactique

Fournisseur: EHRENSTORFER GMBH
Danger

C14582000
EHERC14582000EA 74.4 EUR InStock
EHERC14582000
Acide lactique
Acide lactique


Formule: H₃CCH(OH)COOH
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00004520
Numéro CAS: 50-21-5
EINECS: 200-018-0
Merck Index: 13,05351
Commander maintenant

 

COMMANDE

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité