Bis(2-ethylhexyl)maleate
Fournisseur: EHRENSTORFER
Attention
C14727000
EHERC14727000EA 66.6 EUR InStock
EHERC14727000
Bis(2-ethylhexyl)maleate
Bis(2-ethylhexyl)maleate
Attention: Laboratory use only.
Formule: C₂₀H₃₆O₄
Point d'ébullition: 345 °C
Point de fusion: −60 °C
Point d'éclair: 185 °C
Numéro MDL: MFCD00027250
Numéro CAS: 142-16-5
ONU: 3082
ADR: 9,III
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité