Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Maléate de diméthyle

Fournisseur: EHRENSTORFER
Attention

C14727500
EHERC14727500EA 78.2 EUR InStock
EHERC14727500
Maléate de diméthyle
Maléate de diméthyle


Formule: C₆H₈O₄
Point d'ébullition: 205 °C (1013 hPa)
Point de fusion: –17,5 °C
Densité: 1,153 g/cm³ (20 °C)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00008459
Numéro CAS: 624-48-6
EINECS: 210-848-5
Commander maintenant

 

COMMANDE

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité