Pyridazine-3,6-diol
Fournisseur: EHRENSTORFER GMBH
C14730000
EHERC14730000EA 74.4 EUR InStock
EHERC14730000
Pyridazine-3,6-diol
Pyridazine-3,6-diol
Formule: C₄H₄N₂O₂
Point de fusion: 292 °C
Densité: 1.6 g/cm³ (20 °C)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00006665
Numéro CAS: 123-33-1
EINECS: 204-619-9
Merck Index: 13,05728
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité