Acide malonique
Fournisseur: EHRENSTORFER GMBH
Attention
C14731000
EHERC14731000EA 80 EUR InStock
EHERC14731000
Acide malonique
Acide malonique
Formule: C₃H₄O₄
Point d'ébullition: 387 °C (1013 hPa)
Point de fusion: 136 °C
Densité: 1.669 g/cm³ (20 °C)
Point d'éclair: 172 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00002707
Numéro CAS: 141-82-2
EINECS: 205-503-0
Merck Index: 13,05732
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité