Malonate de diméthyle
Fournisseur: EHRENSTORFER GMBH
C14731500
EHERC14731500EA 85.6 EUR InStock
EHERC14731500
Malonate de diméthyle
Malonate de diméthyle
Formule: C₅H₈O₄
Point d'ébullition: 181 °C (1013 hPa)
Point de fusion: –62 °C
Densité: 1.15 g/cm³ (20 °C)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00008460
Numéro CAS: 108-59-8
EINECS: 203-597-8
Merck Index: 12,06169
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité