Malononitrile
Fournisseur: EHRENSTORFER GMBH
Danger
C14733500
EHERC14733500EA 74.4 EUR InStock
EHERC14733500
Malononitrile
Malononitrile
Formule: C₃H₂N₂
Point d'ébullition: 220 °C (1013 hPa)
Point de fusion: 30…32 °C
Densité: 1.191 g/cm³ (20 °C)
Point d'éclair: 112 °C
Numéro MDL: MFCD00001883
Numéro CAS: 109-77-3
EINECS: 203-703-2
ONU: 2647
ADR: 6.1,II
Merck Index: 13,05733
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité