3-Hydroxy-2-méthyl-4-pyrone
Fournisseur: EHRENSTORFER GMBH
Attention
C14734300
EHERC14734300EA 67 EUR InStock
EHERC14734300
3-Hydroxy-2-méthyl-4-pyrone
3-Hydroxy-2-méthyl-4-pyrone
Formule: C₆H₆O₃
Point d'ébullition: 285 °C (1013 hPa)
Densité: 1.453 g/cm³ (20 °C)
Numéro MDL: MFCD00006578
Numéro CAS: 118-71-8
EINECS: 204-271-8
Merck Index: 13,05735
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité