Melamine
Synonyms: 2,4,6-Triamino-s-triazine, 1,3,5-Triazine-2,4,6-triamine, 2,4,6-Triamino-1,3,5-triazine
C14861400
EHERC14861400
Melamine
Melamine
Formule: C₃H₆N₆
MW: 126,12 g/mol
Densité: 1.57 g/cm³ (20 °C)
Point d'éclair: >280 °C
Numéro MDL: MFCD00006055
Numéro CAS: 108-78-1
EINECS: 203-615-4
Merck Index: 13,05834
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité