Metam-sodium trihydraté
Fournisseur: EHRENSTORFER
C14935000
EHERC14935000EA 118 EUR InStock
EHERC14935000
Metam-sodium trihydraté
Metam-sodium trihydraté
Formule: C₂H₄NNaS₂·3H₂O
Numéro CAS: 6734-80-1
EINECS: 205-293-0
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité