Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

4'-Méthoxyacétophénone

Fournisseur: EHRENSTORFER GMBH
Attention

C15059000
EHERC15059000EA 183 EUR InStock
EHERC15059000
4'-Méthoxyacétophénone
4'-Méthoxyacétophénone


Formule: C₉H₁₀O₂
Point d'ébullition: 152 °C (1013 hPa)
Point de fusion: 36…38 °C
Densité: 1,14 g/cm³ (20 °C)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00008745
Numéro CAS: 100-06-1
EINECS: 202-815-9
Commander maintenant

 

COMMANDE

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité