Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Méthoxy-1-propanol-2

Fournisseur: EHRENSTORFER GMBH
Danger

C15083000
EHERC15083000EA 70.7 EUR InStock
EHERC15083000
Méthoxy-1-propanol-2
Méthoxy-1-propanol-2


Formule: CH₃CH(OH)CH₂OCH₃
Point d'ébullition: 119.6 °C (1013 hPa)
Point de fusion: –97 °C
Densité: 0.92 g/cm³ (20 °C)
Point d'éclair: 31 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00004537
Numéro CAS: 107-98-2
EINECS: 203-539-1
ONU: 3092
ADR: 3,III
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=f9e076d8e7a4ef95472e37d2c355f37d64eac8ee&vid=26da88ae9f09b8195abc9bdd949f6bbdaf429255&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant

 

COMMANDE

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité