N-Méthylaniline
Fournisseur: EHRENSTORFER GMBH
Danger
C15083770
EHERC15083770EA 76.3 EUR InStock
EHERC15083770
N-Méthylaniline
N-Méthylaniline
Formule: C₇H₉N
Point d'ébullition: 196.3 °C (1013 hPa)
Point de fusion: –57 °C
Densité: 0.989 g/cm³ (20 °C)
Point d'éclair: 84 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00008283
Numéro CAS: 100-61-8
EINECS: 202-870-9
ONU: 2294
ADR: 6.1,III
Merck Index: 12,06098
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité