N-Methylbenzenesulphonamide
Fournisseur: EHRENSTORFER
C15083780
EHERC15083780EA 105 EUR InStock
EHERC15083780
N-Methylbenzenesulphonamide
N-Methylbenzenesulphonamide
Formule: C₇H₉NO₂S
Numéro MDL: MFCD00025023
Numéro CAS: 5183-78-8
EINECS: 225-965-7
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité