2-Méthylbenzofuranne
Fournisseur: EHRENSTORFER
C15083785
EHERC15083785EA 129 EUR InStock
EHERC15083785
2-Méthylbenzofuranne
2-Méthylbenzofuranne
Formule: C₉H₈O
MW: 132,16 g/mol
Numéro MDL: MFCD00005850
Numéro CAS: 4265-25-2
EINECS: 224-249-1
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité