(±)-2-Méthyl-1-butanol
Fournisseur: EHRENSTORFER GMBH
Danger
C15084400
EHERC15084400EA 70.7 EUR InStock
EHERC15084400
(±)-2-Méthyl-1-butanol
(±)-2-Méthyl-1-butanol
Formule: C₅H₁₂O
Point d'ébullition: 129 °C (1013 hPa)
Point de fusion: –70 °C
Densité: 0.82 g/cm³ (20 °C)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00004743
Numéro CAS: 137-32-6
EINECS: 205-289-9
ONU: 1105
ADR: 3,III
Merck Index: 12,06109
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité