Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

2-Méthyl-2-butanol

Fournisseur: EHRENSTORFER GMBH
Danger

C15084410
EHERC15084410EA 65.1 EUR InStock
EHERC15084410
2-Méthyl-2-butanol
2-Methyl-2-butanol


Formule: C₅H₁₂O
Point d'ébullition: 102 °C (1013 hPa)
Point de fusion: –8.4 °C
Densité: 0.806 g/cm³ (20 °C)
Point d'éclair: 20 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00004478
Numéro CAS: 75-85-4
EINECS: 200-908-9
ONU: 1105
ADR: 3,II
Merck Index: 13,07218
Commander maintenant

 

COMMANDE

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité