Isopentylamine
Fournisseur: EHRENSTORFER
Synonyms: 1-Amino-3-methylbutane, Isopentyl amine, Isoamylamine, 3-Methylbutylamine, Leucamine
C15084500
EHERC15084500EA 57.7 EUR InStock
EHERC15084500
Isopentylamine
Isopentylamine
Formule: C₅H₁₃N
MW: 87,16 g/mol
Point d'ébullition: 97 °C (1013 hPa)
Point de fusion: –68 °C
Densité: 0.75 g/cm³ (20 °C)
Point d'éclair: –1 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00008203
Numéro CAS: 107-85-7
EINECS: 203-526-0
ONU: 1106
ADR: 3,II
Merck Index: 13,05128
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité