(±)-Acide 2-méthylbutyrique
Fournisseur: EHRENSTORFER
Synonyms: (±)-2-Methylbutanoic acid, 2-Methylbutyric acid, 2-Methylbutanoic acid
C15084820
EHERC15084820EA 74.4 EUR InStock
EHERC15084820
(±)-Acide 2-méthylbutyrique
(±)-Acide 2-méthylbutyrique
Formule: C₅H₁₀O₂
MW: 102,13 g/mol
Point d'ébullition: 177 °C (1013 hPa)
Point de fusion: –70 °C
Densité: 0.938 g/cm³ (20 °C)
Point d'éclair: 80 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00002669
Numéro CAS: 116-53-0
EINECS: 204-145-2
ONU: 3265
ADR: 8,III
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité