5-Méthyl-2-hexanone
Fournisseur: EHRENSTORFER
Danger
C15088200
EHERC15088200EA 67 EUR InStock
EHERC15088200
5-Méthyl-2-hexanone
5-Méthyl-2-hexanone
Formule: C₇H₁₄O
Point d'ébullition: 144 °C (1013 hPa)
Point de fusion: –74 °C
Densité: 0.81 g/cm³ (20 °C)
Point d'éclair: 43 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00008950
Numéro CAS: 110-12-3
EINECS: 203-737-8
ONU: 2302
ADR: 3,III
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité