1-Méthyl-3-nitroguanidine
Fournisseur: EHRENSTORFER GMBH
C15106500
EHERC15106500EA 108 EUR InStock
EHERC15106500
1-Méthyl-3-nitroguanidine
1-Méthyl-3-nitroguanidine
Formule: C₂H₅N₅O₃
Numéro MDL: MFCD00024167
Numéro CAS: 4245-76-5
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité